4-Chlorobenzamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A13809.09
A13809.18
A13809.30
A13809.09EA
70.2
EUR
A13809.09
A13809.18
A13809.30
4-Chlorobenzamide ≥98%
4-Chlorobenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 619-56-7
Molecular Formula: C7H6ClNO
Formula Weight: 155.58
Melting Point: 176-180°
Beilstein Reference: 774622
Vzorec:
C₇H₆ClNO Teplota varu: 314 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 176…180 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007993 Číslo CAS: 619-56-7 EINECS: 210-601-1 |