2,6-Dichlorobenzamide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10865.06
A10865.14
A10865.22
A10865.06EA
33.05
EUR
A10865.06
A10865.14
A10865.22
2,6-Dichlorobenzamide ≥98%
2,6-Dichlorobenzamide
Purity: 98%
CAS No.: 2008-58-4
Molecular Formula: C7H5Cl2NO
Formula Weight: 190.03
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1869103
Vzorec:
C₇H₅Cl₂NO Teplota varu: 335 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 198…200 °C Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007975 Číslo CAS: 2008-58-4 EINECS: 217-918-4 |