2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Chloro-4-nitrobenzoylchloride, 2-Chloro-4-nitrobenzene-1-carbonyl chloride
L08246.18
L08246.06
L08246.18EA
256.32
EUR
L08246.18
L08246.06
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 7073-36-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO3
Formula Weight: 220.01
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 165°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051515
Vzorec:
C₇H₃Cl₂NO₃ Teplota varu: 165 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 115 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00051515 Číslo CAS: 7073-36-1 EINECS: 230-367-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |