Tlačiť
4-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: p-Chlorobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
111902-5G 111902-100G 111902-500G
SIAL111902-5GEA 35.89 EUR
SIAL111902-5G SIAL111902-100G SIAL111902-500G
4-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Mw: 175.01
Teplota varu: 222
Teplota tavenia: 14…15 °C
Hustota: 1.377 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000686
Číslo CAS: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
OSN: 3265
ADR: 8 II