Tlačiť
3-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C26801-100G C26801-25G
SIALC26801-100GEA 98.28 EUR
SIALC26801-100G SIALC26801-25G
3-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 223 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 44 °C
Hustota: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000671
Číslo CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
OSN: 3265
ADR: 8,II