3-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
m-Chlorobenzoyl chloride, 3-Chlorobenzoylchloride
A13509.14
A13509.22
A13509.14EA
52.15
EUR
A13509.14
A13509.22
3-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
3-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 618-46-2
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 117°(242°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Acidic
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386256
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000671
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Teplota varu: 224…225 °C Teplota tavenia: 44 °C Hustota: 1,368 Teplota vzplanutia: 117 °C (242 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000671 Číslo CAS: 618-46-2 EINECS: 210-552-6 OSN: 3265 ADR: 8,II |