Tlačiť
3-Chlorobenzoyl chloride 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: m-Chlorobenzoyl chloride, 3-Chlorobenzoylchloride
108740050 108740500 108741000 108745000
ACRO108740050EA 36.58 EUR
ACRO108740050 ACRO108740500 ACRO108741000 ACRO108745000
3-Chlorobenzoyl chloride 99+%
3-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 223 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 44 °C
Hustota: 1,36 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000671
Číslo CAS: 618-46-2
EINECS: 210-552-6
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.03 % Total other poly-halogenated acid halides
Titration RCOCl ≥99.0 %
Titration RCOOH ≤1.0 % (as Chlorobenzoic acid)