Tlačiť
2-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: o-Chlorobenzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
103918-100G 103918-500G 103918-5G
SIAL103918-100GEA 57.76 EUR
SIAL103918-100G SIAL103918-500G SIAL103918-5G
2-Chlorobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Mw: 175.01
Teplota varu: 238
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1.38 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000660
Číslo CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
OSN: 3265
ADR: 8 II