2-Chlorobenzoyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 609-65-4
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5718
Odour: Acrid
Melting Point: -4°
Boiling Point: 237-239°
Beilstein Reference: 386435
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000660
Vzorec:
C₇H₄Cl₂O Teplota varu: 237…239 °C Teplota tavenia: –4 °C Hustota: 1,379 Teplota vzplanutia: 125 °C (257 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000660 Číslo CAS: 609-65-4 EINECS: 210-194-0 OSN: 3265 ADR: 8,II |