Tlačiť
2-Chlorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
147142500 147140010
ACRO147142500EA 102.29 EUR
ACRO147142500 ACRO147140010
2-Chlorobenzoyl chloride 98%
2-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 238 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –4 °C
Hustota: 1,38 g/cm³
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000660
Číslo CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5710 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %