Tlačiť
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
150220050 150221000 150225000
ACRO150220050EA 38.51 EUR
ACRO150220050 ACRO150221000 ACRO150225000
2,4-Dichlorobenzoyl chloride 98%
2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃Cl₃O
Teplota varu: 150 °C (34 mmHg)
Teplota tavenia: 21 °C
Hustota: 1,49 g/cm³
Teplota vzplanutia: 137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000661
Číslo CAS: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5915 to 1.5935 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration RCOCl ≥97.5 %