Tlačiť
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
335180050 335180250
ACRO335180050EA 95.07 EUR
ACRO335180050 ACRO335180250
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂Cl₄O
Mw: 243.9
Teplota varu: 107…108 °C (6 mmHg)
Hustota: 1.56 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075323
Číslo CAS: 4136-95-2
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5750 to 1.5770 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %