2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14609.03
A14609.06
A14609.14
A14609.03EA
26.71
EUR
A14609.03
A14609.06
A14609.14
2,4,6-Trichlorobenzonitrile ≥97%
2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 6575-05-9
Molecular Formula: C7H2Cl3N
Formula Weight: 206.46
Melting Point: 80-82°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00052711
Vzorec:
C₇H₂Cl₃N Teplota tavenia: 80…82 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052711 Číslo CAS: 6575-05-9 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |