Tlačiť
4-Chlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: p-Chlorobenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
115622-100G 115622-25G
SIAL115622-100GEA 120.74 EUR
SIAL115622-100G SIAL115622-25G
4-Chlorobenzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClN
Teplota varu: 223 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 90…93 °C
Hustota: 1,1133 g/cm³ (16.8 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001813
Číslo CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4