Tlačiť
3-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C23403-100G C23403-25G
SIALC23403-100GEA 189.33 EUR
SIALC23403-100G SIALC23403-25G
3-Chlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO
Teplota varu: 214 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 1,241 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003350
Číslo CAS: 587-04-2
EINECS: 209-596-9