Tlačiť
3,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56608-25G D56608-5G
SIALD56608-25GEA 84.64 EUR
SIALD56608-25G SIALD56608-5G
3,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 43 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003351
Číslo CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
OSN: 1759
ADR: 8,II