Tlačiť
2,6-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56500-100G D56500-25G
SIALD56500-100GEA 56.16 EUR
SIALD56500-100G SIALD56500-25G
2,6-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 239 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 69…70 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003307
Číslo CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2