Tlačiť
2,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
146757-100G 146757-5G
SIAL146757-100GEA 51.74 EUR
SIAL146757-100G SIAL146757-5G
2,4-Dichlorobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Teplota varu: 233 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 68…71 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003305
Číslo CAS: 874-42-0
EINECS: 212-861-1
OSN: 3077
ADR: 9,III