Tlačiť
4-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
417548-10G 417548-1G 417548-25G
SIAL417548-10GEA 126.98 EUR
SIAL417548-10G SIAL417548-1G SIAL417548-25G
4-Chlorophenylboronic acid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 268…272 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00039137
Číslo CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5