Tlačiť
4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
A15657.03 A15657.06 A15657.14
A15657.03EA 38.21 EUR
A15657.03 A15657.06 A15657.14
4-Chlorophenylboronic acid ≥98%
4-Chlorophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1679-18-1 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: 268-277° Beilstein Reference: 2936346
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 268…277 °C
Hustota: ∼1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039137
Číslo CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5