Tlačiť
4-Chlorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
344410010 344410050 344410250
ACRO344410010EA 42.06 EUR
ACRO344410010 ACRO344410050 ACRO344410250
4-Chlorophenylboronic acid 97%
4-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 259…262 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00039137
Číslo CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %