Tlačiť
3-Chlorophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
B24444.06 B24444.03 B24444.14
B24444.06EA 89.85 EUR
B24444.06 B24444.03 B24444.14
3-Chlorophenylboronic acid ≥97%
3-Chlorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 63503-60-6 Molecular Formula: C6H6BClO2 Formula Weight: 156.38 Melting Point: 180-185° Beilstein Reference: 2936343
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 180…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00161354
Číslo CAS: 63503-60-6