Tlačiť
3-Chlorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
359000050 359000010
ACRO359000050EA 90.25 EUR
ACRO359000050 ACRO359000010
3-Chlorophenylboronic acid 97%
3-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 185…189 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00161354
Číslo CAS: 63503-60-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow-green Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %