Tlačiť
3,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22765.03 B22765.06
B22765.03EA 59.77 EUR
B22765.03 B22765.06
3,5-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
3,5-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98+% CAS No.: 67492-50-6 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: ca 315° dec. Beilstein Reference: 7581091
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Teplota tavenia: ∼ 315 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051935
Číslo CAS: 67492-50-6