Tlačiť
3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B24292.03 B24292.06 B24292.14
B24292.03EA 19.41 EUR
B24292.03 B24292.06 B24292.14
3,4-Dichlorophenylboronic acid ≥97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 151169-75-4 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 270-274° Beilstein Reference: 7369790
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Teplota tavenia: 270…274 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01074646
Číslo CAS: 151169-75-4