Tlačiť
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
359090050 359090250
ACRO359090050EA 100.28 EUR
ACRO359090050 ACRO359090250
3,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
3,4-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Teplota tavenia: 284…286 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074646
Číslo CAS: 151169-75-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %