Tlačiť
2-Chlorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (2-Chlorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chlorophenyl)borane, (2-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid
358990010 358990050
ACRO358990010EA 59.68 EUR
ACRO358990010 ACRO358990050
2-Chlorophenylboronic acid 97%
2-Chlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₆BClO₂
Mw: 156.38
Teplota tavenia: 94…95 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00674012
Číslo CAS: 3900-89-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %