Tlačiť
2,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dihydroxy(2,4-dichlorophenyl)borane, 2,4-Dichlorobenzeneboronic acid, (2,4-Dichlorophenyl)metaboric acid
367670010 367670050
ACRO367670010EA 30.2 EUR
ACRO367670010 ACRO367670050
2,4-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,4-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Mw: 190.82
Teplota tavenia: 240…245 °C
Číslo MDL: MFCD00013930
Číslo CAS: 68716-47-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %