Tlačiť
2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22781.03 B22781.06 B22781.14
B22781.03EA 48.54 EUR
B22781.03 B22781.06 B22781.14
2,3-Dichlorophenylboronic acid ≥98%
2,3-Dichlorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 151169-74-3 Molecular Formula: C6H5BCl2O2 Formula Weight: 190.82 Melting Point: 233-242° MDL No.: MFCD01075703
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Teplota tavenia: 233…242 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075703
Číslo CAS: 151169-74-3