Tlačiť
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17511.06 L17511.03
L17511.06EA 275.57 EUR
L17511.06 L17511.03
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid ≥98%
2,3,5-Trichlorophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 212779-19-6 Molecular Formula: C6H4BCl3O2 Formula Weight: 225.27 Melting Point: ca 245° MDL No.: MFCD01630856
Vzorec: C₆H₄BCl₃O₂
Teplota tavenia: ∼245 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01630856
Číslo CAS: 212779-19-6