Tlačiť
Chlorbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
284513-100ML 284513-1L
SIAL284513-100MLEA 145.61 EUR
SIAL284513-100ML SIAL284513-1L
Chlorbenzen, Sigma-Aldrich®
Chlorbenzen
Vzorec: C₆H₅Cl
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000530
Číslo CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
OSN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM