Tlačiť
Chlorbenzen for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27688.AU H27688.0F
H27688.AUEA 170.88 EUR
H27688.AU H27688.0F
Chlorbenzen for HPLC
Chlorbenzen
Vzorec: C₆H₅Cl
Teplota varu: 130 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000530
Číslo CAS: 108-90-7
EINECS: 203-628-5
OSN: 1134
ADR: 3,III
REACH: 01-2119432722-45
Merck Index: 13,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM