Tlačiť
Terephthalaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14930.14 A14930.22 A14930.36
A14930.14EA 64.98 EUR
A14930.14 A14930.22 A14930.36
Terephthalaldehyde ≥98%
Terephthalaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 623-27-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 114-117° Boiling Point: 245° Beilstein Reference: 385863 MDL No.: MFCD00006949
Vzorec: C₈H₆O₂
Teplota varu: 245 °C
Teplota tavenia: 114…117 °C
Hustota: 1,060
Teplota vzplanutia: 76 °C (168 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006949
Číslo CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8