Tlačiť
Terephthalaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
137891000 137895000
ACRO137891000EA 81.03 EUR
ACRO137891000 ACRO137895000
Terephthalaldehyde 98%
Terephthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
Teplota varu: 245 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 114…116 °C
Hustota: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Číslo MDL: MFCD00006949
Číslo CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 116 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +35° to +39° (20 °C, 589 nm) (C=5, 1N HCl)