Tlačiť
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B25427.14 B25427.22
B25427.14EA 71.8 EUR
B25427.14 B25427.22
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97%
4-(Methylthio)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3446-89-7 Molecular Formula: C8H8OS Formula Weight: 152.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6490 Melting Point: 6° Boiling Point: 118-121°/5mm Beilstein Reference: 636158 MDL No.: MFCD00006948
Vzorec: C₈H₈OS
Teplota varu: 118…121 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,144
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006948
Číslo CAS: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
OSN: 3334
ADR: 9,