Tlačiť
4-(Methylthio)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
207150500 207150050
ACRO207150500EA 199.36 EUR
ACRO207150500 ACRO207150050
4-(Methylthio)benzaldehyde 97%
4-(Methylthio)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈OS
Teplota varu: 86…90 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 6 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Číslo MDL: MFCD00006948
Číslo CAS: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6440 to 1.6500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %