Tlačiť
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W398403-10KG-K W398403-1KG-K W398403-5KG-K
SIALW398403-10KG-KEA 1308.86 EUR
SIALW398403-10KG-K SIALW398403-1KG-K SIALW398403-5KG-K
4-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 310 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 116 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006939
Číslo CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836