Tlačiť
3-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
H19808-100G H19808-500G H19808-5G
SIALH19808-100GEA 86.52 EUR
SIALH19808-100G SIALH19808-500G SIALH19808-5G
3-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Mw: 122.12
Teplota varu: 241
Teplota tavenia: 99…102 °C
Hustota: 1.1299 g/cm³ (114 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003368
Číslo CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9