Tlačiť
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W300403-10KG-K W300403-1KG-K W300403-25KG-K
SIALW300403-10KG-KEA 435.62 EUR
SIALW300403-10KG-K SIALW300403-1KG-K SIALW300403-25KG-K
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003317
Číslo CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405