Tlačiť
Syringaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W404926-100G W404926-1KG W404926-5KG W404926-SAMPLE
SIALW404926-100GEA 193.34 EUR
SIALW404926-100G SIALW404926-1KG SIALW404926-5KG SIALW404926-SAMPLE
Syringaldehyde, Sigma-Aldrich®
Syringaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota varu: 322 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006943
Číslo CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191