Tlačiť
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D130400-100G D130400-25G
SIALD130400-100GEA 161.25 EUR
SIALD130400-100G SIALD130400-25G
2,4-Dimethoxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18
Teplota varu: 308
Teplota tavenia: 67…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003311
Číslo CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4