Tlačiť
Vanilin
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W310727-100G-K W310727-1KG-K W310727-5KG-K
SIALW310727-100G-KEA 336.94 EUR
SIALW310727-100G-K SIALW310727-1KG-K SIALW310727-5KG-K
Vanilin
Vanilin
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 285 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: ∼82 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006942
Číslo CAS: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd6583c5aea50cd090e103650a05eab491b4d38e&vid=535f9a4c80d51d7343126ae5e79c6c83b3beefa7&prid=web&clid=SAPDAM