Tlačiť
3-Hydroxy-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
143685-100G 143685-25G
SIAL143685-100GEA 106.3 EUR
SIAL143685-100G SIAL143685-25G
3-Hydroxy-p-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 308
Teplota tavenia: 68…70 °C
Hustota: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003369
Číslo CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9