Tlačiť
2-Hydroxy-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
120804-10G 120804-500G
SIAL120804-10GEA 32.97 EUR
SIAL120804-10G SIAL120804-500G
2-Hydroxy-m-anisaldehyde, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 40…42 °C
Hustota: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003322
Číslo CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3