Tlačiť
p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Methoxybenzaldehyde
W267007-1KG-K W267007-25KG-K W267007-5KG-K
SIALW267007-1KG-KEA 127.96 EUR
SIALW267007-1KG-K SIALW267007-25KG-K SIALW267007-5KG-K
p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
p-Anizaldehyd
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0…2 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003385
Číslo CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666