Tlačiť
p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Methoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ200
A88107-100G A88107-1KG A88107-500G A88107-5G
SIALA88107-100GEA 96.67 EUR
SIALA88107-100G SIALA88107-1KG SIALA88107-500G SIALA88107-5G
p-Anizaldehyd, Sigma-Aldrich®
p-Anizaldehyd
Vzorec: C₈H₈O₂
Teplota varu: 140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 0…2 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003385
Číslo CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Merck Index: 13,00666