Tlačiť
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
H48107-25G H48107-5G
SIALH48107-25GEA 423.99 EUR
SIALH48107-25G SIALH48107-5G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007332
Číslo CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9