Tlačiť
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
156167-10G 156167-1G
SIAL156167-10GEA 310.47 EUR
SIAL156167-10G SIAL156167-1G
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007109
Číslo CAS: 704-13-2
EINECS: 211-879-7