Tlačiť
5-Nitrosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
275352-25G 275352-5G
SIAL275352-25GEA 164.06 EUR
SIAL275352-25G SIAL275352-5G
5-Nitrosalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Nitrosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 123…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007337
Číslo CAS: 97-51-8
EINECS: 202-587-0