6-Nitroveratraldehyde 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
A14415.06
A14415.09
A14415.14
A14415.06EA
76.91
EUR
A14415.06
A14415.09
A14415.14
6-Nitroveratraldehyde 96%
6-Nitroveratraldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 20357-25-9
Molecular Formula: C9H9NO5
Formula Weight: 211.17
Melting Point: 131-135°
Beilstein Reference: 395599
Vzorec:
C₉H₉NO₅ Mw: 211.17 Teplota tavenia: 131…135 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007134 Číslo CAS: 20357-25-9 EINECS: 243-762-1 |